Description
- Garantisce la protezione e l'organizzazione ordinata delle pipette in vetro e plastica
- Gli scompartimenti inclinati consentono di disporre le pipette in modo che siano facilmente raggiungibili, prevenendo qualsiasi danneggiamento
- Finestre di identificazione ritagliate per consentire la facile visualizzazione e identificazione
- Fornito con due inserti rimovibili che trattengono i bulbi delle provette, le ricariche e le pompe
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Rosso |
| Capacità | Pipettes |
| Materiale | ABS |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Z-shaped |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette o contenitori da 0.1 a 50 ml |
| Quantità | 1 Ea. |
| Show More |