Learn More
Velp Scientifica™ TB1 Turbidimeter
Codice prodotto. 15339494 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sorgente luminosa:
Infrared-Emitting Diode
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sorgente luminosa Dimensione della confezione
15339494 Infrared-Emitting Diode Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15339494 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore R109B12150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    969.83€ / pezzi 1
    Risparmia 95.17€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Velp Scientifica™ TB1 Turbidimeter that measures the turbidity of aqueous samples simply and accurately.
Simple & Precise
  • Intuitive and easy to calibrate
  • Premium results provided in seconds
  • Subsequent analysis is more precise
  • NIST traceable standards
  • Measurement to ISO 7027 standard
Rugged Design
  • IP 67 protection against ingress of particles and water
  • Tough ABS casing
Complete System
  • Supplied with 4 calibration standards (800, 100, 20 and 0.02 NTU)
  • 3 vials, cloth, silicone oil, batteries and carrying case included
  • Up to 1200 samples can be tested with one set of batteries
Specifica
Tipo Portable Turbidity Meter
Sorgente luminosa Infrared-Emitting Diode
Tipo di display LCD
Materiale ABS
Protezione IP IP67
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Larghezza (sistema metrico) 68 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Metodi accettati ISO ISO 7027 compliant nephelometric method (90°)
Peso (sistema metrico) 0.2 kg