Learn More
Fisherbrand™ Clamp-ette™ Pipette Holder, Three Pipette
Codice prodotto. 11821582 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11821582 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11821582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.40€
    26.37€ / pezzi 1
    Risparmia 2.03€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Secures to tabletops, benches, and shelves with a twist. The Clamp-ette™ Pipette Holder is a polypropylene clamp for micropipettes.
  • Chemical-resistant polypropylene
  • Fits most major pipette brands
  • Autoclavable
Specifica
Colore Blue
Capacità Pipettes
Materiale Polypropylene
Posizioni 3
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 157 x 120 x 95 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Product Type Pipette Holder
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 12 cm