Learn More
Fisherbrand™ Rack di raccolta per provette coniche
Codice prodotto. 10753257 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Provette (30 x 15 ml, 20 x 50 ml)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10753257 Provette (30 x 15 ml, 20 x 50 ml) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10753257
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per tenere le provette coniche in verticale. Il rack di raccolta per provette coniche Fisherbrand™ è ideato per l'uso con i bagni, ma può essere utilizzato anche sul banco da lavoro.
  • Utilizzo di provette da 15 e 50 ml contemporaneamente
  • Spedito in confezione piatta, facile da montare
  • La griglia di riferimento alfanumerica semplifica l'identificazione delle provette
  • Provette:
    • 15 ml: 30 pozzetti, 17 mm dia.
    • 50 ml: 20 pozzetti, 28 mm dia.
  • Dimensioni: 171 x 170 x 61 mm
  • Si sconsiglia l'autoclavaggio
Specifica
Autoclavabile Non consigliato
Colore Arancione
Capacità Provette (30 x 15 ml, 20 x 50 ml)
Materiale Plastica ABS
Posizioni 50
Forma Rectangular
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette coniche da 15 e 50 ml
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 171 x 170 x 61 mm
Lunghezza (sistema metrico) 171 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 17 mm e 28 mm
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Larghezza (sistema metrico) 170 mm