Learn More
(+)-Abscisic acid, 98%
Codice prodotto. 16338297 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16338297 500 mg 500mg
16328297 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16338297 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342405000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21293-29-8 | C15H20O4 | 264.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21293-29-8
Formula molecolare C15H20O4
Molecular Weight (g/mol) 264.32
Numero MDL MFCD00066545,MFCD00066545,MFCD00075619
InChI Key JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
IUPAC Name (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid
SMILES C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Abscisic acid
Punto di fusione 160.0°C to 163.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 500 mg
Indice di Merck 15, 12
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aq. nahco3, chloroform, acetone, ethyl, acetate, ether, ethanol, slightly soluble in benzene., sparingly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 264.32