Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, low ROX
Optimized for use with hybridization probes and contain all the components necessary to perform quantitative PCR, with the exception of template and primers/probes.
640.00€ - 2070.00€
Specifica
Metodo di rilevamento | Primer-probe |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | High |
PCR Method | qPCR |
Polimerasi | Taq DNA Polymerase |
Reaction Speed | Standard |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11852083
|
Thermo Scientific™
AB1318B |
1600 Reactions |
2070.00€
1600 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10551574
|
Thermo Scientific™
AB1319A |
400 Reactions |
640.00€
400 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Enjoy sensitivity and reproducibility in real-time PCR applications with Thermo Scientific™ ABsolute™ Probe-Based Detection qPCR Master Mixes.
- High sensitivity & specificity - The master mixes contain our patented hot start enzyme Thermo-Start DNA Polymerase
- Reproducibility - All mixes undergo extensive QC to ensure batch to batch consistency
- Optimized buffer - For maximal performance in multiplex reactions
Specifica
Primer-probe | |
qPCR | |
Standard | |
ABsolute | |
Gene Expression | |
2 X |
High | |
Taq DNA Polymerase | |
7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
qPCR Mix | |
2X | |
DNA, dsDNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.