Learn More
R&D Systems™ Absolute Rainbow Cell Count Particle Set
Codice prodotto. 18081936 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 mL
Dimensione della confezione:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18081936 3 mL 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18081936 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP300495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.85€
    407.40€ / 3mL
    Risparmia 92.45€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. The Absolute Rainbow Cell Count Particles are designed as reference particles with a known number of particles per mL for counting the absolute cell number in flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formato 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA
Conservante 0.2% Sodium Azide
Quantità 3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Product Line Novus