Learn More
ABT-046, MedChemExpress
Descrizione
ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ABT-046 |
| CAS | 1031336-60-3 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H22N4O2 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 66.67 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C=NC4=CC=NN41 |
| Molecular Weight (g/mol) | 350.41 |
| Peso formulazione | 350.41 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only