Learn More
Cytiva Adattatore di flusso AC 16
Codice prodotto. 10201160 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10201160 Confezione da 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10201160 Fornitore Cytiva N. del fornitore 19510901
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Upgrade fixed volume C columns by adding flow adapters (which keep bed height constant and protect from insoluble particles) and a thermostatic jacket. Cytiva AC 16 Flow Adapters are available in different sizes for different column diameters.
  • Three adjustable flow adapters are available for the C column series (AC 10, AC 16, and AC 26),
  • Enabling optimal bed heights for each application, as are thermostatic jackets for precise temperature control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Gomma al fluoro, gomma fluorocarbonica (FPM), poliammide, polietilene, polipropilene, acciaio inox
Tipo Adattatore di flusso AC 16
Quantità Confezione da 1