Learn More
R&D Systems™ AC 264613
Codice prodotto. 18025282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18025282 10 mg 10mg
18004832 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18025282 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3370/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.25€
    320.25€ / 10mg
    Risparmia 33.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. PAR2 receptor agonist
Potent and selective protease-activated receptor 2 (PAR2) agonist (pEC50 = 7.5). Displays no activity at other PAR subtypes and exhibits no significant activity at over 30 other receptors implicated in nociception and inflammation. Stimulates PI hydrolysis, Ca2+ mobilization and cellular proliferation in vitro (pEC50 values are 6.9, 7.0 and 7.5 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1051487-82-1
Formula molecolare C19H18BrN3O2
Specifica
Materiale o nome chimico AC 264613
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 400.27
Purezza >98%
Peso molecolare 400.276