Learn More
Acalisib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491477
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491477 50 mg 50mg
16485936 100 mg 100mg
16485268 10 mg 10mg
16447987 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16491477 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12644
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.
Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Acalisib
CAS 870281-34-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H16FN7O
Quantità 50 mg
Sinonimo GS-9820 CAL-120
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (311.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=NC5=C1C=C(F)C=C5
Molecular Weight (g/mol) 401.4
Peso formulazione 401.4
Percent Purity 99.95%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only