Learn More
BINDER™ Foro di accesso con tappo in silicone
Codice prodotto. 15652056 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15652056 Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15652056 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 80121018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    531.00€ / pezzi 1
    Risparmia 6.00€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Foro di accesso con tappo in silicone, a sinistra
  • For use on left
  • Includes silicone plug
  • For use with a wide range of BINDER™ incubators and chambers
Specifica
Descrizione Foro di accesso con tappo in silicone - 30 mm, a sinistra
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER ED 56, ED 115, ED 260, ED 720
Materiale Steel
Tipo Access Port
Include Silicone plug
Diameter (Metric) Inside 30 mm