Learn More
SymLine™ Accessori
Click to view available options
Product Type:
Blind Plug
Cabinet Feed-through
Grounding Cable
Mounting Bracket
Colore:
Black
Nero
Silver
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
32 mm Dia. Pipe
Foro del mobile di 28 mm e spessore della parete del mobile di Max. 120 mm
Imbuti di sicurezza
Pipe System
SCAT™ FlexTubes
Solvent System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Include | 1 x clip per FlexTubes, 1 x morsetto |
| Da utilizzare con (applicazione) | SymLine™ System Customization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SCAT™ FlexTubes |
| Product Type | Grounding Cable |