Learn More
Epredia™ Accessories for all Richard-Allan Scientific™ Cryostat Models, Flat Cryostat Brush, 10mm
Codice prodotto. 12093079 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cryo-molds, 10mm
Cryo-molds, 15mm
Cryo-molds, 22mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
12093079 Cryo-molds, 22mm Pezzo
12083079 Cryo-molds, 15mm Pezzo
12003089 Cryo-molds, 10mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12093079 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 570390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    89.62€ / pezzi 1
    Risparmia 17.38€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 08-02-2027
Support and expand the functionality of Richard-Allan Scientific™ Cryostat Models with Accessories for all Richard-Allan Scientific Cryostat Models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cryo-molds, 22mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Epredia Cryostats