Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
Codice prodotto. 15503117 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Not Applicable
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Size:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Not Applicable
Dimensione della confezione:
1 unità
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Tipo Size Spessore (sistema metrico) unitSize
15503117 25 Comb 10 cm 1 mm 1 unità
15593097 10 Multi-channel Comb 10 cm 1 mm 1 unità
15513107 12 Comb 10 cm 0.75 mm 1 unità
15543107 16 Comb 10 cm 0.75 mm 1 unità
15503107 10 Multi-channel Comb 10 cm 1.5 mm 1 unità
15533107 12 Comb 10 cm 1.5 mm 1 unità
15553107 16 Comb 10 cm 1 mm 1 unità
15563107 16 Comb 10 cm 1.5 mm 1 unità
15523107 12 Comb 10 cm 1 mm 1 unità
15573107 16 Comb 10 cm 2 mm 1 unità
15583107 20 Multi-channel Comb 10 cm 1 mm 1 unità
15513117 25 Comb 10 cm 2 mm 1 unità
15593107 20 Multi-channel Comb 10 cm 1.5 mm 1 unità
15523117 8 Comb 10 cm 1 mm 1 unità
15563147 16 Comb 20 cm 0.75 mm 1 unità
15593147 20 Multi-channel Comb 20 cm 1 mm 1 unità
15503157 20 Multi-channel Comb 20 cm 1.5 mm 1 unità
15583147 20 Multi-channel Comb 20 cm 0.75 mm 1 unità
15513157 25 Comb 20 cm 1 mm 1 unità
15523157 30 Comb 20 cm 1 mm 1 unità
15533157 40 Multi-channel Comb 20 cm 1 mm 1 unità
15543157 40 Multi-channel Comb 20 cm 1.5 mm 1 unità
15553157 40 Multi-channel Comb 20 cm 2 mm 1 unità
15563157 50 Comb 20 cm 2 mm 1 unità
15583097 Not Applicable UV Tray 10 x 10 cm Not Applicable 1 unità
15573147 Not Applicable UV Tray 20 x 20 cm Not Applicable 1 unità
15543117 Not Applicable Replacement Negative Electrode 10 cm Not Applicable 1 unità
15553117 Not Applicable Replacement Positive Electrode 10 cm Not Applicable 1 unità
15583157 Not Applicable Replacement Negative Electrode 20 cm Not Applicable 1 unità
15593157 Not Applicable Replacement Positive Electrode 20 cm Not Applicable 1 unità
15533117 Not Applicable Casting Dam 10 cm Not Applicable 1 unità
15573157 Not Applicable Casting Dam 20 cm Not Applicable 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Codice prodotto. 15503117 Fornitore Axygen N. del fornitore HGB10251
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with horizontal gel box, 10cm.
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Horizontal Electrophoresis System Accessories
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axygen Horizontal Gel Box, 10 cm
Tipo Comb
N. di pozzetti 25
Size 10 cm
Spessore (sistema metrico) 1 mm