Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Codice prodotto. 15563117 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
N/A
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
N/A
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
N/A
Dimensione della confezione:
1 unità
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Spessore (sistema metrico) Tipo Dimensioni (L x P) unitSize
15563117 10 1 mm Comb N/A 1 unità
15573117 10 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15593117 12 1 mm Comb N/A 1 unità
15523127 14 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15503127 12 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15513127 14 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15533127 14 2.0 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15553127 16 1 mm Comb N/A 1 unità
15563127 16 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15583127 16 2.0 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15573127 16 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15593127 18 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15503137 18 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15513137 20 0.75 mm Comb N/A 1 unità
15523137 20 1 mm Comb N/A 1 unità
15543137 20 2.0 mm Comb N/A 1 unità
15533137 20 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15553137 28 0.75 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15563137 28 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15573137 28 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15583137 30 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15593137 30 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15503147 35 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15513147 8 1 mm Comb N/A 1 unità
15523147 8 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15583117 N/A N/A UV Tray 10 x 10 cm 1 unità
15543127 N/A N/A UV Tray 10 x 15 cm 1 unità
15543147 N/A N/A Replacement Negative Electrode N/A 1 unità
15553147 N/A N/A Replacement Positive Electrode N/A 1 unità
15533147 N/A N/A Casting Dam N/A 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Codice prodotto. 15563117 Fornitore Axygen™ N. del fornitore HGB15101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.85€
    44.09€ / 1 unità
    Risparmia 2.76€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with horizontal gel box, 15cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm
Tipo Comb
N. di pozzetti 10
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Dimensioni (L x P) N/A