Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Codice prodotto. 15593137 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
N/A
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
N/A
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
N/A
Unit Size:
1 unità
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N. di pozzetti Spessore (sistema metrico) Tipo Dimensioni (L x P) Unit Size
15593137 30 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15563117 10 1 mm Comb N/A 1 unità
15573117 10 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15593117 12 1 mm Comb N/A 1 unità
15523127 14 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15503127 12 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15513127 14 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15533127 14 2.0 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15553127 16 1 mm Comb N/A 1 unità
15563127 16 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15583127 16 2.0 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15573127 16 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15593127 18 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15503137 18 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15513137 20 0.75 mm Comb N/A 1 unità
15523137 20 1 mm Comb N/A 1 unità
15543137 20 2.0 mm Comb N/A 1 unità
15533137 20 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15553137 28 0.75 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15563137 28 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15573137 28 1.5 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15583137 30 1 mm Multi-channel Compatible Comb N/A 1 unità
15503147 35 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15513147 8 1 mm Comb N/A 1 unità
15523147 8 1.5 mm Comb N/A 1 unità
15583117 N/A N/A UV Tray 10 x 10 cm 1 unità
15543127 N/A N/A UV Tray 10 x 15 cm 1 unità
15543147 N/A N/A Replacement Negative Electrode N/A 1 unità
15553147 N/A N/A Replacement Positive Electrode N/A 1 unità
15533147 N/A N/A Casting Dam N/A 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Product Code. 15593137 Supplier Axygen™ Supplier No. HGB1530MC15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.70€
    47.27€ / pezzi 1
    Risparmia 4.43€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 02-04-2027
For use with horizontal gel box, 15cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm
Tipo Multi-channel Compatible Comb
N. di pozzetti 30
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Dimensioni (L x P) N/A