Learn More
Fisherbrand™ Accessori per agitatori con piastra riscaldante Fisherbrand™ Isotemp RT, RT Basic e Advanced
Codice prodotto. 15356617 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Asta di supporto (12 mm di dia., 400 mm, M10)
C-5, supporto di serraggio (corpo in PP, diametro 12 mm)
Clip a 3 forcelle (60 mm)
Heating Bath
Protezione trasparente (PC)
Sonda termica (PT100, Classe A, 400 C)
Temperature Probe PT100, SN-8-4
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15356617 Clip a 3 forcelle (60 mm) Pezzo
15386607 Asta di supporto (12 mm di dia., 400 mm, M10) Pezzo
15376607 Protezione trasparente (PC) Pezzo
15366607 Heating Bath Pezzo
15336617 Temperature Probe PT100, SN-8-4 Pezzo
15346617 C-5, supporto di serraggio (corpo in PP, diametro 12 mm) Pezzo
15366617 Sonda termica (PT100, Classe A, 400 C) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15356617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.30€
    16.90€ / pezzi 1
    Risparmia 1.40€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 14-04-2027
Ottimizzazione di prestazioni e flessibilità
Accessories for Fisherbrand™ Isotemp RT Hotplate, RT Basic and Advanced Hotplate Stirrers. Optimize performance and flexibility
  • Accessory for use with RT Hotplate, RT Basic and Advanced Hotplate Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con agitatori con piastra riscaldante RT, agitatori RT Basic ed agitatori con piastra riscaldante Advanced
Tipo Clip a 3 forcelle (60 mm)