Learn More
Fisherbrand™ Accessori per agitatori con piastra riscaldante Fisherbrand™ Isotemp RT, RT Basic e Advanced
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Asta di supporto (12 mm di dia., 400 mm, M10)
C-5, supporto di serraggio (corpo in PP, diametro 12 mm)
Clip a 3 forcelle (60 mm)
Heating Bath
Protezione trasparente (PC)
Sonda termica (PT100, Classe A, 400 C)
Temperature Probe PT100, SN-8-4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Accessories for Fisherbrand™ Isotemp RT Hotplate, RT Basic and Advanced Hotplate Stirrers. Optimize performance and flexibility
- Accessory for use with RT Hotplate, RT Basic and Advanced Hotplate Stirrers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con agitatori con piastra riscaldante RT, agitatori RT Basic ed agitatori con piastra riscaldante Advanced |
| Tipo | Sonda termica (PT100, Classe A, 400 C) |