Descrizione
For Use With: WJ Incubator
- Roller Base for Water-Jacketed Incubator
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Water-Jacketed Incubator |
| Lighting | LED |
| Tipo | Support Stand |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 7 cm |