Learn More
Thermo Scientific™ Filtration Hardware, Accessories, and Spare Parts
Designed for use in a wide range of applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtration hardware and accessories can be used in conjunction with our various lines of filtration devices.
Marca: Thermo Scientific™ DS0390-0070
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09900kg
Descrizione
Designed for use in a wide range of applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtration hardware and accessories can be used in conjunction with our various lines of filtration devices.
- Trasparente e autoclavabile
- Compatibile con la maggior parte dei più diffusi flaconi per terreni
- Policarbonato atossico e infrangibile
- Bordo della campana profilato per maggiore resistenza
Specifica
Autoclavable | |
Polycarbonate | |
44.8 in. (with Adaptor) | |
2.75 in. |
Altezza totale con adattatore: 114 mm; D.I. campana: 70 mm | |
Filling Bell | |
114 mm | |
70 mm |