Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Orion™ AQUAfast AQ3010 Turbidity Meter
Codice prodotto. 12033273
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Silicone Oil
Vial Cleaning Brushes
Vials
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
12033273 Silicone Oil Pezzo
12043273 Vial Cleaning Brushes pezzi 10
12023273 Vials pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12033273 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AC3SIL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    42.60€ / pezzi 1
    Risparmia 4.20€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Generate an accurate turbidity reading quickly with this reliable Turbidity Meter and its accessories.
Generate an accurate turbidity reading quickly with the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Turbidity Meter and its accessories. Perfect for the plant, field or lab, this simple yet powerful turbidity meter offers an impressive array of features. Use the Infrared (IR) LED light source to comply with ISO 7027 requirements and reliably measure turbidity with auto-ranging values from 0 to 1000 NTU. This IP67 waterproof meter offers a long battery life averaging about 3000 tests.
Features:
  • Accessories for AQUAfast AQ3010 Turbidity Meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Silicone Oil
Da utilizzare con (apparecchiatura) AQUAfast AQ3010 Turbidity Meter
Descrizione Silicone Oil (1mL Bottle) And Cloth
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicone Oil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: silicone oil