Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for In-Line Filter Holder
Accessory and replacements for 47mm In-Line Filter Holder
61.50€ - 199.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10588591
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
XX4304707
Support Screen
82.45€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10789201
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
XX4304702
O-ring
199.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-08-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10089970
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
XX4304704
Hose Adapter
61.50€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10089980
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
XX4304705
Nylon Hand Knob
95.00€
pezzi 3
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessory and replacements for 47mm In-Line Filter Holder
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2 in., 2 in., etc. 1 1/2 in. TC fittings connect to 1 in. or 1 1/2 in. O.D. tube sizes. 2 in. TC fittings connect to 2 in. O.D. tube size only.
Specifica
Specifica
Not Autoclavable