Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Replacement Parts for MaxiMix™ III Vortex Mixer
Optimize flexibility of your mixer with this selection of accessories and replacement parts.
Marca:  Thermo Scientific™ PT500X9A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.20000kg
Codice prodotto. 15489783
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Utilize these Thermo Scientific™ Accessories and Replacement Parts for MaxiMix™ III Vortex Mixer to optimize flexibility of the machine. Options include a utility tray, flask holder and universal holder for a variety of flasks, beakers, bottles, test tub racks
Specifica
Specifica
Universal Holder
Universal holder for a variety of flasks, beakers, bottles, test tub racks. Two soft rubber bars hold vessels in place.
MaxiMix™ III Vortex Mixer