Learn More
Thermo Scientific™ Filtri HEPA di ricambio e kit di pulizia Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15363022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Features:
99.95% Efficiency at MPPS
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Features Unit Size
15363022 99.95% Efficiency at MPPS Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15363022 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 50141920
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Prestazioni misurabili della qualità dell'aria di Classe 100 garantite con i kit di pulizia e di filtri HEPA di ricambio Thermo Scientific™.
Prestazioni misurabili della qualità dell'aria di Classe 100 garantite con i kit di pulizia e i filtri HEPA di ricambio Thermo Scientific™.
Filtri HEPA
  • Filtraggio del 99.97% a 0.3μ m
  • Compatibile con tutti gli incubatori Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ e Forma™ serie 310 (con opzioni del sistema di filtrazione HEPA)
  • Filtro camera principale disponibile sia singolarmente che in gruppo con gli altri filtri in linea della camera
Kit di decontaminazione
  • È composto da filtri per camere, guarnizioni difficili da pulire (a eccezione dello sportello) e tubi
  • Riduce i tempi di inattività e la manodopera impiegata per la decontaminazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Filtro HEPA di ricambio per la camera
Da utilizzare con (apparecchiatura) Incubatori Thermo Scientific Heracell VIOS 160i E Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160
Lighting LED
Tipo HEPA Filter
Features 99.95% Efficiency at MPPS