Descrizione
- Use charge value with pressure-fuge head
- Maintenance Kit includes sample reservoir, filtrate container and 'O' ring seals
Specifica
Specifica
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | Ultrafiltration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Vivacell 20 and 70; For Pressure-fuge head |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Charge Valve |
| Include | Not Applicable |
| Tipo | Accessory for Vivacell Model |