Learn More
Cytiva Accessory Kit
Codice prodotto. 12475670 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione unitSize
12475670 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12475670 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28966367
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Kit
Quantità confezione 1 Each
Include Net ring, support screen, O-ring, two ferrules and two finger tight stop plugs
Da utilizzare con HiScale 16 Columns