Learn More
IKA™ Aste per agitazione accessorie per gli agitatori verticali Fisher Scientific™ SteadyStir™ e IKA™
Sfoglia Tutto IKA ProdottiDescrizione
Radial flow, for drawing the material to be mixed from the top and the bottom. High turbulence, high shearing forces. Particle reduction. Used at medium to high speeds. Stirrer Ø: 42 mm Shaft Ø: 8 mm Shaft length: 350 mm
Specifica
Specifica
| Diametro ventola (sistema imperiale) | 1.7 in. |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.3 in. |
| Diametro ventola (sistema metrico) | 42 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Speed | 2000 rpm |
| Tipo | Agitatore per discioglimento |