Learn More
IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and Overhead Stirrers
Codice prodotto. 10435261 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
10435261 R 1342 Pezzo
10568881 R 1375 Pezzo
10767381 R 1300 Pezzo
10201961 R 1302 Pezzo
10160161 R 1311 Pezzo
10642781 R 1345 Pezzo
10058130 R 1352 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10435261 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0000741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    186.00€ / pezzi 1
    Risparmia 33.00€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Generate axial flow in the vessel with these stirring shafts. IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and IKA™ Overhead Stirrers are designed for medium to high speeds.
  • Local shearing forces
  • Generates axial flow in the vessel
  • Used at medium to high speeds
† PTFE-coated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro ventola (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema imperiale) albero 0.3 in.
Diametro ventola (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Modello R 1342
Speed 2000 rpm max.
Tipo Propeller Stirrer
Materiale Stainless Steel (316L)