Learn More
IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and Overhead Stirrers
Codice prodotto. 10568881 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
10568881 R 1375 Pezzo
10767381 R 1300 Pezzo
10201961 R 1302 Pezzo
10160161 R 1311 Pezzo
10642781 R 1345 Pezzo
10058130 R 1352 Pezzo
10435261 R 1342 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10568881 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0000757700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    224.00€ / pezzi 1
    Risparmia 8.00€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Generate axial flow in the vessel with these stirring shafts. IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and IKA™ Overhead Stirrers are designed for medium to high speeds.
Used at low to medium speeds.
† PTFE-coated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 2.8 in.
Diametro (sistema imperiale) albero 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 21.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm
Modello R 1375
Speed 800 rpm max.
Tipo Paddle Stirrer
Materiale Stainless Steel (316L)