Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC C18 Acclaim™ PepMap™ 100
Codice prodotto. 15567530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
15 mm
20 mm
50 mm
150 mm
250 mm
500 mm
500 mm
750 mm
Diametro (sistema metrico):
0.05 mm
0.075 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.75 mm
75 μm
1 mm
Dimensione particelle:
2 μm
2 µm
2 μm
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Product Type:
Analytical Column
Analytical Column, NanoViper
Analytical nano Column
Cartuccia di intrappolamento
Colonna analitica
Colonna analitica, NanoViper
Colonna trappola, NanoViper
Column
Trap Cartridge
Trap Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Product Type Dimensione della confezione
15567530 500 mm 0.075 mm 2 μm Colonna analitica Pezzo
11342263 50 mm 0.075 mm 3 μm Analytical Column, NanoViper Pezzo
11352263 150 mm 0.075 mm 3 µm Colonna analitica, NanoViper Pezzo
11362263 250 mm 0.075 mm 3 µm Colonna analitica, NanoViper Pezzo
11372263 500 mm 0.075 mm 3 µm Colonna analitica, NanoViper Pezzo
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Analytical Column Pezzo
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Trap Cartridge Pezzo
11362113 5 mm 0.3 mm 5 µm Cartuccia di intrappolamento pezzi 5
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Trap Cartridge Pezzo
11382243 150 mm 0.1 mm 5 μm Trap Column pezzi 2
11332253 150 mm 0.2 mm 5 μm Trap Column pezzi 2
11392243 150 mm 0.1 mm 5 μm Trap Column pezzi 2
11352103 150 mm 0.075 mm 5 μm Analytical Column Pezzo
11362103 250 mm 0.075 mm 5 μm Analytical Column Pezzo
11352023 150 mm 0.05 mm 2 μm Analytical Column, NanoViper Pezzo
11372013 150 mm 0.3 mm 2 μm Analytical Column Pezzo
11392253 50 mm 0.75 mm 2 μm Analytical Column, NanoViper Pezzo
11342013 150 mm 0.75 mm 2 µm Colonna analitica, NanoViper Pezzo
11342023 50 mm 0.05 mm 2 μm Analytical Column, NanoViper Pezzo
11332023 50 mm 0.3 mm 2 μm Analytical Column Pezzo
15597520 250 mm 0.75 mm 2 µm Colonna analitica, NanoViper Pezzo
11352013 150 mm 0.075 mm 3 µm Colonna trappola, NanoViper pezzi 2
15810705 500 mm 0.075 mm 2 μm Analytical Column Pezzo
15820705 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytical Column Pezzo
15572920 750 mm 0.075 mm 2 μm Analytical nano Column Pezzo
15800705 50 mm 1 mm 2 μm Analytical Column, NanoViper Pezzo
15588090 20 mm 75 μm 3 μm Trap Column Pezzo
15527660 150 mm 0.05 mm 2 μm Analytical Column Pezzo
11382253 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytical Column Pezzo
11342103 150 mm 0.075 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
11312263 150 mm 0.1 mm 5 μm Trap Column pezzi 2
15517460 150 mm 0.075 mm 2 μm Analytical Column Pezzo
17294434 150 mm 0.1 mm 5 μm Trap Column pezzi 2
17204444 150 mm 0.3 mm 3 μm Analytical Column, NanoViper Pezzo
13486836 150 mm 1 mm 2 μm Analytical Column Pezzo
15518080 250 mm 0.05 mm 2 μm Column Pezzo
15588080 500 mm 0.05 mm 2 μm Column Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Codice prodotto. 15567530 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 164942
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La capacità di carico elevata le rende ideali per l'analisi di peptidi poco abbondanti in campioni proteomici complessi.
Per la generazione di analisi a elevata risoluzione di peptidi triptici, naturali e di sintesi con colonne LC C18 Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100. Queste colonne vengono spesso impiegate nella mappatura dei peptidi LC-MS/MS per l’identificazione delle proteine, la ricerca dei biomarcatori e la biologia dei sistemi. Grazie all’elevata capacità di carico, le colonne C18 Acclaim PepMap 100 risultano particolarmente adatte per l’analisi di peptidi a bassa concentrazione in campioni proteomici complessi. La maggior parte delle colonne C18 è preassemblata con raccordi a serraggio manuale Thermo Scientific™ nanoViper™ per facilità di installazione. Sono disponibili anche colonne di tipo classico.
Raccordi per colonna
  • Le colonne analitiche sono dotate di raccordo standard di ingresso 1/32"
  • Le colonne nanoViper sono dotate di raccordo di ingresso nanoViper e di vetro di quarzo da 10 mm utilizzabile in uscita
  • Le colonne nanoViper FS sono dotate di raccordo di ingresso nanoViper e di vetro di quarzo da 45 mm utilizzabile in uscita per maggiore compatibilità con i manicotti PEEK e i raccordi Microtight
Vantaggi fondamentali dei raccordi nanoViper
  • Facilità di utilizzo, nessun manicotto per capillari piccoli
  • Assemblaggio senza strumenti
  • Nessun danno alle colonne per serraggi eccessivi: resistenza a pressioni massime di 1000 bar e compatibilità con valvole e raccordi di altri produttori
  • Evita qualsiasi problema dovuto a connessioni errate
Ideale per la mappatura peptidica ad elevata risoluzione di peptidi triptici, naturali e di sintesi, nonché per la mappatura LC-MS/MS di peptidi per l'identificazione di proteine, la ricerca di biomarcatori e la biologia dei sistemi.
  • Elevata capacità di carico
  • Per l'analisi di peptidi poco abbondanti spesso rinvenuti in campioni proteomici complessi
  • Selezionare la lunghezza e il diametro interno delle colonne in base alle proprie esigenze di resa, sensibilità e quantità di campione
  • Disponibilità di 50, 150, 250, 500 mm di lunghezza e di 50, 75, 300 e 1000 μm di diametro interno
  • Separazioni superiori di proteine e peptidi
  • Le tecniche LC/MS senza acido trifluoroacetico (TFA) riducono al minimo gli effetti di soppressione aumentando la sensibilità MS
  • Eccezionale efficienza di separazione
  • Risoluzione e recupero di livello superiore
  • Facilità di installazione con i raccordi a serraggio manuale nanoViper™
Le colonne PepMap nano sono disponibili anche preassemblate con raccordi a serraggio manuale Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ per una connessione senza volumi morti fino a 1000 bar.
  • Nessuna necessità di strumenti
  • Connessioni con volume morto virtualmente nullo
  • Resistono a pressioni fino a 1000 bar
Informazioni sulle colonne nano, capillari e micro Acclaim PepMap
Le colonne nano (75 μm), capillari (300 μm) e micro (1000 μm) sono ideali per l'analisi di peptidi e proteine. La quantità di campione disponibile è spesso limitata ed esigua. Il diametro interno delle colonne aumenta la sensibilità nei casi di ridotta quantità dei campioni. Sebbene le colonne LC nano siano spesso impiegate nella proteomica, gli effetti di concentrazione delle colonne capillari e micro sono vantaggiosi per la metabolomica o per facilitare l'interfaccia LC-MS. Le colonne Thermo Scientific Acclaim PepMap sono disponibili in versione nano, capillare e micro con una varietà di sostanze chimiche mirate all'analisi di peptidi e proteine.
Le colonne PepMap Trap consentono la desalinizzazione e la concentrazione di peptidi prima delle separazioni LC con rilevamento MS. Le colonne trappola offrono la massima efficienza negli esperimenti di mappatura di peptidi monodimensionali e analisi 2D-LC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna nanoViper FS
Diametro (sistema metrico) 0.075 mm
Da utilizzare con LC/MS, ESI-MS
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Pressione max 1200 bar
Dimensione particelle 2 μm
pH Da 2 a 8
Dimensione del poro 100Å
Surface Area 450 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line nanoLC
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 0.15
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo Sì
Fase A fase inversa
Materiale Diossido di silicio fuso
Product Type Colonna analitica
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.