Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Organic Acid HPLC Columns
Use for separation of hydrophilic, aliphatic, and aromatic organic acids.
179.43€ - 946.61€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 300 m²/g
Temperatura 60°C
Fase stazionaria Proprietary
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11371803
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
062902
5 µm 4 mm 250 mm
946.61€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11381803
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
062903
5 μm 4 mm 150 mm
814.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11301983
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
071987
5 μm 3 mm 10 mm
216.48€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11351923
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
069700
5 μm 4 mm 10 mm
179.43€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11321943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
070086
3 μm 3 mm 150 mm
857.79€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11331943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
070087
3 μm 2.1 mm 150 mm
857.79€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For unparalleled performance in separating hydrophilic, aliphatic, and aromatic organic acids use Thermo Scientific™ Acclaim™ Organic Acid LC Columns. These high-efficiency, reversed-phase silica columns are compatible with 100% aqueous mobile phases and have excellent hydrolytic stability at low pHs for excellent selectivity in the separation of organic acids. Achieve high-resolution separations with fast run times and minimal sample preparation.
High-Efficiency, High-Throughput Organic Acid Analysis
  • Ideal selectivity for small hydrophilic organic acids, C1 to C7 aliphatic acids and hydrophilic aromatic acids
  • Excellent column efficiency and peak shapes for organic acids
  • Hydrolytic stability at low-pH conditions for optimum reversed-phase retention of organic acids
  • Use-tested to guarantee consistent hydrophilic organic acid separations
  • Packed in metal-free PEEK column bodies to eliminate unwanted interaction between the analytes and the column body
  • Available in 3.0 and 5.0μm particle sizes and 2.1, 3.0, and 4.0mm diameters, with 150 and 250mm lengths
Recommended for analysis and quality testing of foods, beverages, pharmaceuticals, chemical intermediates and environmental samples.
About the Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim specialty columns have been developed, manufactured and tested to meet the separation needs of specific applications. These columns are based on novel and unique chemistries and provide superior resolution with ease-of-use.
  • Use-tested to guarantee consistent separations
  • Ideal selectivity for separating specific target analytes
  • Excellent peak shapes
  • Performance tested to ensure high quality and reliability for specific chromatographic separations
Specifica
Especificaciones
2 to 8
300 m²/g
Proprietary
17%
Yes
120 Å
60°C
Acclaim
Specialty/Application Specific
Reversed Phase
Videos
SDS
Documentos
Documentos