Learn More
BRAND™ Batteria NiMH di ricambio per pipettatore accu-jet™ Pro
Codice prodotto. 15614067 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Batteria NiMH
Silicone Adapter
Supporto a parete
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
15614067 Batteria NiMH Pezzo
10607931 Silicone Adapter Pezzo
10228610 Supporto a parete Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15614067 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 26630
Per un controllo superiore delle pipette. Gli accessori per pipettatore BrandTech™ accu-jet™ pro includono filtri a membrana di ricambio sterili e non sterili, adattatori in silicone con valvola di ritegno in PTFE, batteria NiMH, caricatore a 240 V, 60 Hz e supporto per il fissaggio a parete.
For accu-jet™ S:
  • Part No. 26539: Plastic wall support
  • Part No. 26606: Universal AC Adapter, 100-240V / 50-60Hz
  • Part No. 26547: Snape tape
For accu-jet™ pro:
  • Part No. 26540: Plastic wall support
For accu-jet™ S and accu-jet™ S:
  • Part No: 26630: NiMH Battery
  • Part No. 26508: Silicone Adapter, with non-return valve, 54 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria NiMH
Da utilizzare con accu-jet S
Tipo Batteria NiMH
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dosatore per pipette Accu-jet™ pro