Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ 150 C18 HPLC Columns
Use this column, with its specially designed solid core, for high-resolution separation of biomolecules.
430.00€ - 1291.32€
Specifica
Da utilizzare con HPLC
Dimensione particelle 2.6 μm
pH 1 to 11
Dimensione del poro 150 Å
Surface Area 80 m²/g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12635685
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-032130
2.6 μm 2.1 mm 30 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12645685
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-034630
2.6 μm 4.6 mm 30 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12675685
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-052130
2.6 μm 2.1 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12605695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-102130
2.6 μm 2.1 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12695685
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-103030
2.6 μm 3 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12615695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-104630
2.6 μm 4.6 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12625695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-152130
2.6 μm 2.1 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12635695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-153030
2.6 μm 3 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12645695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-154630
2.6 μm 4.6 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12675695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-014005
2.6 μm 4 mm 10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12665695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-013005
2.6 μm 3 mm 10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12655695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-012105
2.6 μm 2.1 mm 10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12635715
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-157569
2.6 μm 0.075 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12645715
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16126-507569
2.6 μm 0.075 mm 500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Offer phase characteristics designed for the separation of peptides with Thermo Scientific™ Accucore™ 150 C18 LC Columns. Based on Core Enhanced Technology, Accucore columns provide fast, high-resolution biomolecule separations without the elevated backpressures required by sub-2μm particles.
  • 150Å pore size solid core particles for fast biomoleucule separations
  • Superb resolution at low backpressures
  • Exceptionally rugged columns
  • Designed for the separation of peptides Outstanding resolution
Ordering Information:
Other custom column dimensions are available. Please call your local Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
HPLC
1 to 11
80 m²/g
L1
7%
2.6 μm
150 Å
60°C
C18
A fase inversa
Reversed Phase