Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ PFP HPLC Columns
Use these solid core particle columns to analyze difficult-to-resolve mixtures including DOA and pharmaceuticals.
507.44€ - 970.75€
Specifica
Pressione max 14500 psi (1000 bar)
Dimensione particelle 2.6 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 130 m²/g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11307501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-052130
2.6 µm 2.1 mm 50 mm
718.14€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11317501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-053030
2.6 μm 3 mm 50 mm
718.14€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11337501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-102130
2.6 μm 2.1 mm 100 mm
842.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11347501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-103030
2.6 μm 3 mm 100 mm
842.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11357501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-104630
2.6 μm 4.6 mm 100 mm
842.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11367501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-152130
2.6 μm 2.1 mm 150 mm
970.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11377501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-153030
2.6 μm 3 mm 150 mm
970.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11387501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-154630
2.6 μm 4.6 mm 150 mm
970.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11687711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-014005
2.6 μm 4 mm 10 mm
507.44€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11677711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-013005
2.6 μm 3 mm 10 mm
507.44€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11667711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-012105
2.6 μm 2.1 mm 10 mm
516.26€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11327501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-054630
2.6 μm 4.6 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11377491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
17426-032130
2.6 μm 2.1 mm 30 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Improve LC separations of halogenated compounds and nonhalogenated polar analytes using Thermo Scientific™ Accucore™ PFP LC columns. Rugged 2.6μm solid-core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. Fluorine groups in the PFP stationary phase provide enhanced retention and selectivity for positional isomers of halogenated compounds and for compounds with polar functional groups. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Alternative Selectivity
  • Pentafluorophenyl (PFP) phase provides a unique selectivity for halogenated species and nonhalogenated polar compounds.
Fast Separations
  • 2.6μm core-enhanced technology particles enable operation at high flow rates without generating excessive backpressures.
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Solid-core 2.6μm particles and narrow particle size distribution reduce band broadening and improve separation efficiencies.
  • High surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing.
Low Backpressures
  • Solid-core 2.6μm particles for less backpressure compared to UHPLC sub-2μm particles
  • Compatible with conventional HPLC instrumentation and UHPLC platforms
Excellent Reproducibility and Robustness
  • Advanced bonding technology
  • Automated packing process
Specifica
Specifica
14500 psi (1000 bar)
2 to 8
130 m²/g
L43
Accucore
5%
Yes
2.6 μm
80 Å
70°C
PFP (Pentafluorophenylpropyl)
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase