Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC Columns, 1.5μm
Codice prodotto. 15509640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
15509640 50 mm Pezzo
15428060 150 mm Pezzo
15418060 100 mm Pezzo
15320411 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15509640 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 27101052130
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use the 1.5μm solid core particles of these columns with the Vanquish UHPLC system for unique high-efficiency, high-resolution analyses.
Choose Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC columns, containing uniquely efficient 1.5 μm solid core particles for use with the Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC system. Founded on state-of-the-art Core Enhanced Technology™, this sub-2 μm particle next-generation column has ultra-short diffusion paths that result in extremely efficient separations. This high efficiency enables fast separation and the resolution of complex mixtures. In concert with Vanquish systems, these columns deliver more results with better separations, thereby enhancing workflows and productivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con UHPLC
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Pressione max 14500 psi (1000 bar)
Forma particelle Solid Core
Dimensione particelle 1.5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 80 Å
Quantità Each
Surface Area 110 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Accucore
Materiale di impaccamento Ultrapure Silica
Carico di carbonio 6.5%
Con tappo
Fase A fase inversa