Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC Columns, 1.5μm
Use the 1.5μm solid core particles of these columns with the Vanquish UHPLC system for unique high-efficiency, high-resolution analyses.
972.27€ - 1300.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
---|---|
Dimensione particelle | 1.5 μm |
pH | 2 to 9 |
Dimensione del poro | 80 Å |
Surface Area | 110 m²/g |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15509640
|
Thermo Scientific™
27101-052130 |
1.5 μm | 2.1 mm | 50 mm |
972.27€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15418060
|
Thermo Scientific™
27101-102130 |
1.5 μm | 2.1 mm | 100 mm |
1054.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15428060
|
Thermo Scientific™
27101-152130 |
1.5 μm | 2.1 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15320411
|
Thermo Scientific™
17101-102130 |
1.5 μm | 2.1 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Choose Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC columns, containing uniquely efficient 1.5 μm solid core particles for use with the Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC system. Founded on state-of-the-art Core Enhanced Technology™, this sub-2 μm particle next-generation column has ultra-short diffusion paths that result in extremely efficient separations. This high efficiency enables fast separation and the resolution of complex mixtures. In concert with Vanquish systems, these columns deliver more results with better separations, thereby enhancing workflows and productivity.
Specifica
2.1 mm | |
2 to 9 | |
110 m²/g | |
L1 | |
6.5% | |
Yes |
1.5 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C18 | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.