Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 HPLC Columns
Improve laboratory productivity using Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 Columns.
434.63€ - 872.58€
Specifica
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Dimensione particelle 4 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 130 m²/g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12810763
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-053030
4 μm 3 mm 50 mm
739.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12800773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-104630
4 μm 4.6 mm 100 mm
844.63€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12820773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-153030
4 μm 3 mm 150 mm
868.16€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12840773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-154630
4 μm 4.6 mm 150 mm
828.45€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12860773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-254630
4 μm 4.6 mm 250 mm
872.58€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12890773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-014001
4 μm 4 mm 10 mm
434.63€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12880773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-013001
4 μm 3 mm 10 mm
447.29€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12870773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-012101
4 μm 2.1 mm 10 mm
447.29€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12810773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-152130
4 μm 2.1 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12820763
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-102130
4 μm 2.1 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12830763
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-054630
4 μm 4.6 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12850773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74204-253030
4 μm 3 mm 250 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Optimize conventional HPLC methods with Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 columns. Rugged 4μm solid-core particles ensure very high efficiencies within standard HPLC pressure limits. The high coverage C8 bonded phase provides optimal retention of analytes with moderate hydrophobicity. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Lower Hydrophobic Retention
  • Recommended for moderately hydrophobic analytes or when a less hydrophobic phase provides optimum retention
High-Efficiency Separations for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Core-enhanced technology 4μm particles and narrow particle size distribution reduce band broadening and improve separation efficiencies for conventional HPLC methods.
  • High surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing.
Same System, Same Method, Better Results
  • Solid-core 4μm particle design means that no changes to the method or system are required.
Excellent Reproducibility and Robustness
  • Advanced bonding technology
  • Automated packing process
Specifica
Specifica
8700 psi (600 bar)
2 to 9
130 m²/g
L7
4%
Yes
4 μm
80 Å
60°C
C8
Reversed Phase
Reversed Phase