Learn More
Fisherbrand™ AccuDuo Cartridge
Codice prodotto. 15499729 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
H Pack
P Pack
U Pack
U Pack (low TOC)
U Pack w/ 0.2μm PES Capsule Filter
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Accu20
Accu20, Accu500
Accu500
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15499729 U Pack w/ 0.2μm PES Capsule Filter Accu20, Accu500 Pezzo
15459719 H Pack Accu500 Pezzo
15449719 P Pack Accu20 Pezzo
15489729 U Pack Accu20, Accu500 Pezzo
15409739 U Pack (low TOC) Accu20, Accu500 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15499729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.90€
    331.37€ / pezzi 1
    Risparmia 76.53€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensures optimum quality of the final product water. Fisher Scientific™ AccuDuo Cartridges provide dual column filtration for Accu20, Accu100, and Accu500 water systems.
  • Includes two sets of dual-column purification cartridges
  • Cartridges work sequentially to ensure thorough removal of ions and organics in water
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accu20, Accu500
Tipo U Pack w/ 0.2μm PES Capsule Filter
Da utilizzare con (applicazione) Ultrapure water for critical laboratory applications