Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Semimicro Glass Combination pH Electrode, Double Junction
Codice prodotto. 16212282 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16212282 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16212282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    228.54€ / pezzi 1
    Risparmia 296.46€
    56% Sconto
Spedizione stimata: 22-01-2027
Refillable glass pH electrodes. Ideal for use with small volume tubes, plates, cuvets, cups and other vessels.
ACCUMET 6MM GLASS PH DJ BNC
  • Tris compatible
  • Provide fast, accurate measurements
  • Refillable electrodes use twist open and close mechanism
  • All accumet™ electrodes feature continuous electrical shielding and insulation of the internal elements, cable and connectors for extremely stable, reproducible readings with a minimum of electrical noise.
  • Double junction electrtodes are ideal for measuring samples that have sulfides, proteins, heavy metals, TRIS, or anything that might react with silver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione pH Electrode
Tipi di connettore BNC
Giunzione Double
Materiale Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Tipo pH, Combination, Refillable
Tipo di soluzione di riempimento SP138-500
Da utilizzare con (applicazione) Small samples
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Max: 80°C
Warranty 1 yr.
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.23 in.
Diametro (sistema metrico) 6 mm