Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB315 and AB330 Meter Replacement Universal Power Adapter
Codice prodotto. 17358949 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
accumet AB315 and AB330 Meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17358949 accumet AB315 and AB330 Meters Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17358949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.35€
    47.41€ / pezzi 1
    Risparmia 4.94€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Select accessories for your Fisherbrand™ accumet™ AB315 pH/mV meter and Fisherbrand™ accumet™ AB330 conductivity meter.
  • Universal 100/240 V 50/60 Hz power adapter
  • Includes wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Replacement universal power adapter
Frequenza 50/60 Hz
Include Wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China
Tensione 100/240 V
Compatibilità accumet™ AB300 series meters
Da utilizzare con (apparecchiatura) accumet AB315 and AB330 Meters