Learn More
Fisherbrand™ Sonda termica ATC accumet™ serie AE
Codice prodotto. 15573633 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15573633 120 mm Pezzo
15583633 90 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15573633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    44.35€ / pezzi 1
    Risparmia 9.75€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Le sonde termiche ATC Fisher Scientific™ accumet™ serie AE supportano il misuratore di pH accumet AE150 per le misurazioni del pH di routine a un prezzo conveniente.
Associare la sonda termica ATC accumet serie AE con un elettrodo per pH accumet serie AE per la misurazione di campioni di laboratorio di routine ogni giorno. La sonda ATC serie AE con una lunghezza di 90 mm è ideale per campioni di volume ridotto, mentre la sonda ATC serie AE con lunghezza di 120 mm è ideale per campioni di volume superiore.
Product Features:
  • ATC temperature probe
  • Durable stainless steel body
  • 90mm or 120mm body length
  • 2.5mm phono plug connection
  • 1 meter cable
Warranty
6 months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13-636-AE150 accumet AE150 pH Meter
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 100°C
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Tipo Temperature Probe
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Tipi di connettore Phono Plug (2.5 mm)