Learn More
Fisherbrand™ Sonda termica ATC accumet™ serie AE
Codice prodotto. 15583633 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15583633 90 mm Pezzo
15573633 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15583633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.40€
    44.35€ / pezzi 1
    Risparmia 11.05€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Le sonde termiche ATC Fisher Scientific™ accumet™ serie AE supportano il misuratore di pH accumet AE150 per le misurazioni del pH di routine a un prezzo conveniente.
Associare la sonda termica ATC accumet serie AE con un elettrodo per pH accumet serie AE per la misurazione di campioni di laboratorio di routine ogni giorno. La sonda ATC serie AE con una lunghezza di 90 mm è ideale per campioni di volume ridotto, mentre la sonda ATC serie AE con lunghezza di 120 mm è ideale per campioni di volume superiore.
Caratteristiche del prodotto:
  • Sonda termica ATC
  • Robusto corpo in acciaio inox
  • Lunghezza corpo 90 o 120 mm
  • Collegamento presa fono 2.5 mm
  • Cavo da 1 metro
Warranty
6 months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13-636-AE150 accumet AE150 pH Meter
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 100°C
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Tipo Temperature Probe
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm
Tipi di connettore Phono Plug (2.5 mm)