Learn More
Fisherbrand™ Set pHmetro da banco accumet™ AE150 3-in-1
Codice prodotto. 15514693 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
3-in-1 Set
Bio Set
Education Set
Standard Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15514693 Standard Set Pezzo
15524693 Education Set Pezzo
15534693 Bio Set Pezzo
15544693 3-in-1 Set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15514693
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Meter, Electrode Stand, Univ. Power Adapter. (pH Probe and Temperature Probe sold separately.)
Fornisce le funzioni essenziali necessarie per le misurazioni ordinarie del pH, senza funzionalità e processi complessi, a un prezzo conveniente
Per pratiche misurazioni di routine del pH in laboratorio – funzioni semplici, set di dati memorizzati in memoria non volatile e supporto per elettrodi collegabile al misuratore. I misuratori pH accumet AE150 offrono una lettura e una registrazione efficienti del campione con opzioni di visualizzazione flessibili che indicano contemporaneamente sul display pH e temperatura o mV e temperatura.
  • Calibrazione del pH da uno a cinque punti
  • Riconoscimento automatico del tampone con due set di tamponi per pH
  • Visualizzazione di slope e offset del pH
  • Calibrazione mV a un punto
  • Calibrazione della sonda di temperatura ATC a un punto
  • Compensazione automatica o manuale della temperatura
  • Icona di indicazione della stabilità della misurazione
  • Icona di condizione elettrodo per indicare lo stato
  • Memorizzazione di 100 set di dati con memoria non volatile
Warranty
Garanzia di 3 anni sul misuratoreGaranzia di 6 mesi sull'elettrodo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Misuratore, supporto per elettrodo, documentazione, adattatore di alimentazione universale (90-240 V, 50/60 Hz)
Precisione (Temperatura) ±°
Precisione (mV) ±0.2 mV (±199.9 mV), ±2 mV beyond ±200 mV
Precisione (pH) ±
Uscite Registratore (±2000 mV)
Calibrazione Opzioni di calibrazione del tampone pH:
  • Stati Uniti: pH 1.68, 4.01, 7.00, 10
Intervallo (pH) 0 to 14
Intervallo (mV) ±1999 mV
Risoluzione (mV) 0.1 mV (±199.9 mV); 1 mV oltre ±200 mV
Calibration Points 1 to 5 points with automatic buffer recognition (ABR)
Temperature Range (Metric) Da 0.0 a 100.0 °C
Risoluzione (temperatura) °
Selezione della temperatura Automatica o manuale (da 0 a 100 °C)
Calibrazione della sonda di temperatura Offset in incrementi di 0.1 °C; intervallo di offset: ±5 °C
Memoria 100 set di dati
Ingressi BNC, spina fono da 2.5 mm, pin tip, terra
Warranty 3 anni di garanzia per il misuratore
Tipo di sonda Probe is not included (sold separately).
Intervallo (mV relativo) Fino a ±150 mV
Tipo Standard Set
Requisiti elettrici Adattatore CA/CC da 9 V (110/220 V CA, 50/60 Hz)