Learn More
Fisherbrand™ Conduttimetro portatile AE6C
Codice prodotto. 15543653 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Autonomia della batteria:
> 100 ore
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autonomia della batteria Dimensione della confezione
15543653 > 100 ore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15543653
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Se alle kampagner
Spedizione stimata: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
 Caratteristiche del prodotto:
  • Calibrazione a pulsante multipunto (fino a cinque punti) con accuratezza di ±1% della scala completa
  • Scelta tra calibrazione automatica, rapida e semplice, o calibrazione manuale personalizzata prossima al campione
  • Definizione automatica dell'intervallo per misurazioni di conducibilità/TDS per risposta rapida e risoluzione impeccabile su un ampio intervallo di misurazione
  • Compensazione automatica della temperatura (ATC) per un'accuratezza ottimale in caso di variazioni di temperatura
  • Funzione “Hold” per bloccare temporaneamente la lettura; per semplificare l'osservazione
  • Spegnimento automatico per preservare la carica della batteria in caso di inutilizzo
  • Diagnostica automatica con messaggio di errore in codici, per una risoluzione semplice dei problemi
  • Ampio LCD personalizzato, per una visione ottimale anche da distanze elevate
  • Elettrodo con ATC integrata, progettato per ridurre al minimo l'intrappolamento di bolle d'aria durante la misurazione
  • Il rivestimento protettivo in gomma protegge il misuratore in caso di caduta ed è caratterizzato da un robusto supporto integrato per agevolare le operazioni sul banco
  • Kit misuratore (opzionale): contenente tutto il necessario per la calibrazione e la misurazione, in una custodia per il trasporto resistente
Applicazioni:
  • Test di routine: Per controlli rapidi e precisi di conducibilità o TDS in laboratori, sul campo e nelle scuole.
  • Ambiente/Settore agricolo: Utile per i controlli di agenti nutritivi e fertilizzanti nelle colture idroponiche e nelle industrie agricole.
  • Test di qualità dell'acqua: Per l'analisi di acqua dura, acqua non trattata, acqua industriale e di risciacquo, acqua potabile, acqua reflua, acqua di piscina e acqua di processo in entrata. Ideale per tutti i tipi di controllo, per l'industria grafica e per i test di qualità dell'acqua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Descrizione Conduttimetro portatile Fisherbrand accumet AE6C
Precisione (conduttività) ± 1% della scala completa + 1 LSD
Costante di cella 0.1, 1.0, 10.0 (selezionabile)
Punti di calibrazione (conduttività) Quattro (uno a intervallo) se automatica; cinque (uno a intervallo) se manuale
Intervallo (conduttività) Fino a 19.99 uS/cm
Da 19.9 uS/cm a 199.9 uS/cm
Da 199.9 uS/cm a 1,999 μS/cm
Da 2.00 mS/cm a 19.99 mS/cm
Da 20.0 mS/cm a 199.9 mS/cm
Risoluzione (conduttività) 0,05% del fondo scala
Compensazione della temperatura Automatica/Manuale (da 0 a 80 °C)
Coefficiente dallo 0.0% al 3.0%
Normalizzazione da 2
Temperature Range (Metric) Da 0 a 80.0 °C (da 32 a 176 °F)
Risoluzione (temperatura) °°
Precisione (Temperatura) ±0,5 °C (±0,9 °F)
Tipo di batteria 4 batterie AAA da 1.4 V
Autonomia della batteria > 100 ore
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.