Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AR430 Conductivity Meter with Stand
Codice prodotto. 31702807 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Conductivity Meter
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
31702807 Conductivity Meter 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31702807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00€
    968.72€ / 1 sets
    Risparmia 976.28€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Designed to deliver precise and reliable electrochemistry testing, the accumet AR430 offers enhanced performance in a streamlined design. Ideal for laboratories requiring dependable measurement capabilities.
  • Large 7-in. high-resolution color display with capacitive touchscreen operable with gloves.
  • One to five point conductivity calibration with automatic buffer/standard recognition.
  • Streamlined, easy-to-operate user interface with step-by-step calibration guidance.
  • Stores 10 calibration logs per parameter with date and time.
  • Stores 5000 data log sets with date and time.
  • Outputs to a printer, computer, or USB flash drive for long-term data retention.
  • Inputs sample ID with optional USB barcode scanner, USB keyboard, or USB mouse.
  • Stirs samples with meter-controlled and meter-powered stirrer probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) ±1% reading >3 μS/cm; ±1% reading ±0.01 μS/cm ≤3 μS/cm
Measurement Modes Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Calibrazione Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Punti di calibrazione 1
Intervallo (conduttività) 0.010 μS/cm to 3000 mS/cm
Risoluzione (conduttività) 0.001 μS/cm minimum, auto-ranging, up to 4 digits
Intervallo (salinità) 0.010 to 80.00 ppt
Risoluzione (salinità) 0.001 ppt minimum, auto-ranging
Precisione (Salinità) ±1% reading
Intervallo (TDS) 0.010 ppm to 500.0 ppt (TDS factor of 1.00)
Risoluzione (TDS) 0.001 ppm minimum, auto-ranging, up to 4 digits
Precisione (TDS) ±1% reading
Temperature Range (Metric) -30.0 to 130.0°C
Risoluzione (temperatura) 0.1°C, 0.1°F
Precisione (Temperatura) ±0.3°C, ±0.5°F
Intervallo (resistività) 1.0 Ω to 100.0 MΩ
Tipo di display 7-in. High-resolution Color Graphic LCD
Punti dati 5000 with Date and Time Stamp
Tipo di funzione registro Automatic Data Logging
Certificazione/Conformità CE, TUV 3-1, FCC Class A
Protezione IP IP54
Risoluzione (resistività) 0.1 Ω minimum, auto-ranging
Canali 1
Tipo Conductivity Meter
Precisione (Resistività) ±1% reading
Tensione 100/240 V