Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AR450 pH/ion/Conductivity Meter with Stand
Codice prodotto. 31702802 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
pH/Ion/Conductivity Meter
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
31702802 pH/Ion/Conductivity Meter 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31702802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00€
    1229.67€ / 1 sets
    Risparmia 1240.33€
    50% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Designed to deliver precise and reliable electrochemistry testing, the accumet AR450 offers enhanced performance in a streamlined design. Ideal for laboratories requiring dependable measurement capabilities.
  • Large 7-in. high-resolution color display with capacitive touchscreen operable with gloves
  • One to five point pH, Ion, and conductivity calibration with automatic buffer/standard recognition
  • Streamlined, easy-to-operate user interface with step-by-step calibration guidance
  • Stores 10 calibration logs per parameter with date and time
  • Stores 5,000 data log sets with date and time
  • Outputs to a printer, computer, or USB flash drive for long-term data retention
  • Inputs sample ID with optional USB barcode scanner, USB keyboard, or USB mouse
  • Stirs samples with meter-controlled and meter-powered stirrer probe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) ±1% reading >3 μS/cm; ±1% reading ±0.01 μS/cm ≤3 μS/cm
Precisione (ioni) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Precisione (mV) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Precisione (pH) ±0.002 pH
Precisione (Resistività) ±1% reading
Precisione (Salinità) ±1% reading
Precisione (TDS) ±1% reading
Punti di calibrazione 1
Certificazione/Conformità CE, TUV 3-1, FCC Class A
Punti dati 500 with Date and Time Stamp
Canali 2
Tipo di display 7-in. High-resolution Color Graphic LCD
Protezione IP IP54
Measurement Modes pH, mV, Ion, Concentration, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Intervallo (conduttività) 0.010 μS/cm to 3000 mS/cm
Intervallo (mV) -2000.0 to 2000.0 mV
Intervallo (pH) -2 to 20
Intervallo (resistività) 1.0 Ω to 100.0 MΩ
Intervallo (salinità) 1.0 Ω to 100.0 MΩ
Intervallo (TDS) 0.010 ppm to 500.0 ppt (TDS factor of 1.00)
Risoluzione (ISE) 0.0001 to 19999
Risoluzione (pH) ±0.002 pH
Temperature Range (Metric) -30.0 to 130.0°C
Product Type pH/Ion/Conductivity Meter
Intervallo (ioni) 0.0001 to 19999
Risoluzione (conduttività) 0.001 μS/cm minimum, auto-ranging, up to 4 digits
Risoluzione (ioni) 0.0001 minimum, 1 to 5 digits
Risoluzione (mV) 0.1 mV
Risoluzione (resistività) 0.1 Ω minimum, auto-ranging
Risoluzione (salinità) 0.001 ppt minimum, auto-ranging
Risoluzione (TDS) 0.001 ppm minimum, auto-ranging, up to 4 digits
Precisione termica ±0.3°C, ±0.5°F
Risoluzione temperatura 0.1°C, 0.1°F
Tensione 100/240 V