Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB330 Benchtop Laboratory Conductivity Meter
Codice prodotto. 17318959 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Conductivity Meter
Meter with 2-cell Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
17318959 Conductivity Meter Pezzo
17328959 Meter with 2-cell Electrode Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17318959
Wastewater Testing Savings
Usa il codice promozionale 28023
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for daily conductivity, TDS and salinity testing of your routine laboratory samples, the accumet™ Basic AB330 Benchtop Meter provides essential functions needed without complicated functions at a budget-friendly price.
  • Large, backlit display simultaneous shows conductivity and temperature readings
  • One to five point conductivity calibration with automatic standard recognition of four conductivity standards
  • One to five point TDS calibration and one point salinity calibration
  • Linear temperature compensation from 0 to 10 %/°C with reference temperatures of 15, 20, 25 or 30°C
  • One point ATC temperature probe calibration
  • Calibration due alarm, selectable 1 to 60 hr., or off
  • Automatic or manual temperature compensation
  • Ready icon indicates measurement stability
  • 500 data set storage with time/date stamp
  • Non-volatile meter memory preserves settings and data in event of power loss
  • Meter-attached stand facilitates easy electrode movement into and out of samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Conductivity Meter with Electrode Stand
Include Electrode Stand, Power Adapter
Precisione (conduttività) ±1% Full Scale
Uscite Port for Computer or Printer
Measurement Modes Conductivity with Temperature, TDS with Temperature, Salinity with Temperature
Costante di cella 0.1 to 10
Calibrazione Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Punti di calibrazione (conduttività) 84 μS, 1413 μS, 12.88 mS, 111.8 mS
Punti di calibrazione 1 to 5 (Conductivity), 1 to 5 (TDS), 1 (Salinity), 1 (Temperature)
Intervallo (conduttività) 0 μS to 500 mS
Risoluzione (conduttività) 0.01, 0.1, 1 μS; 0.01, 0.1 mS
Compensazione della temperatura Linear
Coefficiente di temperatura 0 to 10 %/°C
Temperatura (sistema metrico) di riferimento 15, 20, 25 or 30°C
Intervallo (salinità) 0 to 80 ppt
Risoluzione (salinità) 0.01, 0.1 ppt
Precisione (Salinità) ±1% Full Scale
Risoluzione (TDS) 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt
Precisione (TDS) ±1% Full Scale
Intervallo fattore TDS 0.4 to 1
Temperature Range (Metric) -5°C to +105°C
Risoluzione (temperatura) °°
Precisione (Temperatura) ±0.3°C (±0.5°F)
Tipo di display 5 in. LCD
Opzione di retroilluminazione Yes
Memoria Non-volatile
Punti dati 500
Dettagli di gestione dei dati Printed or CSV Format
Ingressi Conductivity, ATC
Certificazione/Conformità CE, TUV 3-1, FCC Class A, Without NIST-traceable Calibration Certificate
Protezione IP IP54
Adattatore CA Universal Power Adapter
Warranty 3 Years
Modello AB330
Stabilità Indicator Icons
Registrazione dei dati Automatic with Auto-read and Timed Modes, Manual with Continuous Mode
Tipo Conductivity Meter
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz