Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Mercury-Free Reference Electrodes
Codice prodotto. 15529624 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Elettrodo:
Standard-Size Glass Body
Giunzione:
Doppio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Elettrodo Giunzione Dimensione della confezione
15529624 Standard-Size Glass Body Doppio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15529624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    115.47€ / pezzi 1
    Risparmia 44.53€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Mercury-free, refillable, TRIS-compatible reference electrodes
  • Mercury-free
  • TRIS-compatible
  • Refillable
  • Double-junction
  • -5° to +80°C
  • 0 to 14pH range
  • Includes filling solution
Use with indicating cell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Pin
Giunzione Doppio
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +80°C
Tipo Mercury-free Reference Electrode
Elettrodo Standard-Size Glass Body
Da utilizzare con (applicazione) Biomedical, TRIS
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 176°F
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.6 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 76.2 cm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 1 cm
Diametro (sistema metrico) tappo 1.6 cm