Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Standard Size Combination Electrodes - Mercury-Free
Codice prodotto. 10232781 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
U.S. Standard/Pin
Giunzione:
Double Ceramic
Single Ceramic
Tipo di soluzione di riempimento:
SP135-500
SP138-500
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
76.2 cm
152.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Giunzione Tipo di soluzione di riempimento Lunghezza (sistema metrico) cavo unitSize
10232781 BNC Single Ceramic SP135-500 76.2 cm Pezzo
11560174 BNC Double Ceramic SP138-500 76.2 cm Pezzo
11520064 U.S. Standard/Pin Single Ceramic SP135-500 76.2 cm Pezzo
11530064 U.S. Standard/Pin Single Ceramic SP135-500 152.4 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10232781
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Removable bulb protector
For routine pH and titration measurements with small samples and small vessels, where separate half-cell electrodes may be impractical
  • 0 to 14pH range
  • Porous ceramic junction
  • Twist-open/twist-close cap for easy filling
  • Constant distance between FS-5 Universal Glass pH bulb and reference junction means high reproducibility
  • Immersion depth, ∽4 in. (10.1cm)
  • 30 in. long (76.2cm) leads, except 13-620-91, which has 60 in. long (152.4cm) lead
Choice of Ag/AgCl Single- or Double-Junction internal reference elements
  • Single-junction models with Ag/AgCl reference are perfect for routine pH and titration measurements of aqueous solutions with small samples, small vessels
  • Double-junction models with Ag/AgCl reference are useful in aqueous and nonaqueous solutions, and in applications requiring TRIS buffers
  • For aqueous and nonaqueous samples
  • Double-junction Ag/AgCl eliminate measurement and clogging problems when used in research with Tris buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo di chiusura Twist Open/Twist Close
Colore Blue
Tipi di connettore BNC
Giunzione Single Ceramic
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa 23°C to 212°C
Tipo pH Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento SP135-500
Da utilizzare con (applicazione) For routine pH and titration measurements with small samples and small vessels, where separate half cell electrodes may be impractical
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH meter
Include Removable bulb protector
Riferimento interno Ag/AgCl
Tempo di risposta <
Temperatura (sistema imperiale) operativa -5°F to +100°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 101.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 76.2 cm